Print…
Cipermetrina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 134 EUR
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cipermetrina 98%
Cipermetrina
Fórmula: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Densidade: 1,12 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055328
Número CAS: 52315-07-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)