Print…
Docetaxel 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Taxotere
456260010 456262500
ACRO456260010EA 647 EUR
ACRO456260010 ACRO456262500
Docetaxel 98%
Docetaxel
Fórmula: C₄₃H₅₃NO₁₄
Ponto de Fusão: 186…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800737
Número CAS: 114977-28-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %