Print…
Rosuvastatin calcium salt 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
456230010 456232500
ACRO456230010EA 302 EUR
ACRO456230010 ACRO456232500
Rosuvastatin calcium salt 98%
Rosuvastatin calcium salt
Fórmula: C₂₂H₂₇FN₃O₆S·¹/₂Ca
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112702
Número CAS: 147098-20-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %