Print…
Prilocaine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
456220010 456220050
ACRO456220010EA 82.6 EUR
ACRO456220010 ACRO456220050
Prilocaine 98%
Prilocaine
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂O
Peso Molecular: 220.31 g/mol
Ponto de Fusão: 36…38.7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048681
Número CAS: 721-50-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %