Print…
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
457350010 457350050
ACRO457350010EA 187 EUR
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₃
Ponto de Fusão: 229…231 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06011090
Número CAS: 2510-37-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %