Print…
Oleanolic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
456120050 456120250
ACRO456120050EA 71.4 EUR
ACRO456120050 ACRO456120250
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Fórmula: C₃₀H₄₈O₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064914
Número CAS: 508-02-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥96.0 %