Print…
1,4-Cineole 85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
456060250 456061000
ACRO456060250EA 34.5 EUR
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 65 °C (21hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,887 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209502
Número CAS: 470-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %