Print…
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
456030010 456030050
ACRO456030010EA 78.5 EUR
ACRO456030010 ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Fórmula: C₅H₉N₃
Ponto de ebulição: 140 °C (8 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03419808
Número CAS: 863548-52-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %