2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
455750010
455750050
ACRO455750010EA
101
EUR
ACRO455750010
ACRO455750050
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Fórmula:
C₇H₈O₃S Ponto de Fusão: 88…90 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00127516 Número CAS: 27489-33-4 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 92 °C |
HPLC | ≥97.5 % |