Print…
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455730050 455730250
ACRO455730050EA 40.7 EUR
ACRO455730050 ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 164…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053304
Número CAS: 2444-19-1
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %