Print…
Penicilina Sódica G 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455690250 455690010 455690050
ACRO455690250EA 97.4 EUR
ACRO455690250 ACRO455690010 ACRO455690050
Penicilina Sódica G 98%
Penicillin G sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069666
Número CAS: 69-57-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
pH 5.0 to 7.5
Specific optical rotation +293° to +303° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)