Print…
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455660010 455660050
ACRO455660010EA 0 EUR
ACRO455660010 ACRO455660050
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Fórmula: C₆H₅N₃
Ponto de Fusão: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782103
Número CAS: 766-55-2
Encomendar
Appearance Yellow to light grey Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %