Print…
4-tert-Butylcyclohexylamine mistura cis- e trans- 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
455600050 455600250
ACRO455600050EA 36.6 EUR
ACRO455600050 ACRO455600250
4-tert-Butylcyclohexylamine mistura cis- e trans- 97%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Fórmula: C₁₀H₂₁N
Peso Molecular: 155.28 g/mol
Ponto de ebulição: 202
Ponto de Fusão: 18
Densidade: 0.87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013763
Número CAS: 5400-88-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (total of isomers)