Print…
4-Cyano-1-butyne 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455590010 455590050
ACRO455590010EA 35.4 EUR
ACRO455590010 ACRO455590050
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.999 g/mol
Ponto de ebulição: 79 °C (39 mmHg)
Densidade: 0.9063 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041563
Número CAS: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %