Print…
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455520050 455520250
ACRO455520050EA 40.8 EUR
ACRO455520050 ACRO455520250
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Fórmula: C₇H₆BrNO
Ponto de Fusão: 192…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052182
Número CAS: 17694-68-7
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 197 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %