Print…
Anfotericina B 85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455490010 455490050
ACRO455490010EA 128 EUR
ACRO455490010 ACRO455490050
Anfotericina B 85%
Amphotericin B
Fórmula: C₄₇H₇₃NO₁₇
Ponto de Fusão: >170 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00877763
Número CAS: 1397-89-3
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder
UV spectrum Complies
Water ≤10 %
HPLC ≥80 %