Print…
Clotrimazole
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 69.4 EUR
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Fórmula: C₂₂H₁₇ClN₂
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00057220
Número CAS: 23593-75-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %