Print…
Aztreonam
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
455410010 455410050
ACRO455410010EA 0 EUR
ACRO455410010 ACRO455410050
Aztreonam
Aztreonam
Fórmula: C₁₃H₁₇N₅O₈S₂
Ponto de Fusão: 227 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072145
Número CAS: 78110-38-0
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥90 %
Residue after ignition ≤0.1 %