Print…
Carbenicilina dissódica (sal) 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455360010 455360050
ACRO455360010EA 122 EUR
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicilina dissódica (sal) 90%
Carbenicillin disodium salt
Fórmula: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Ponto de ebulição: 738 °C
Ponto de Fusão: >200 °C
Ponto de Inflamação: 400 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077683
Número CAS: 4800-94-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %