Print…
sulfato de estreptomicina
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455340050 455340250 455341000
ACRO455340050EA 30 EUR
ACRO455340050 ACRO455340250 ACRO455341000
sulfato de estreptomicina
Streptomycin sulphate
Fórmula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037023
Número CAS: 3810-74-0
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5