Print…
Imipenem monohydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
455320010 455322500
ACRO455320010EA 618 EUR
ACRO455320010 ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Fórmula: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Ponto de Fusão: 193…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09753321
Número CAS: 74431-23-5
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 8 %
HPLC ≥97.5 %