Print…
Cefazolin sodium salt 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455210010 455210050
ACRO455210010EA 85.2 EUR
ACRO455210010 ACRO455210050
Cefazolin sodium salt 98%
Cefazolin sodium salt
Fórmula: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Ponto de Fusão: 170…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056883
Número CAS: 27164-46-1
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)