Print…
Ethyl viologen dibromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1'-Diethyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide
455030010 455030050
ACRO455030010EA 34.6 EUR
ACRO455030010 ACRO455030050
Ethyl viologen dibromide 97%
Ethyl viologen dibromide
Fórmula: C₁₄H₁₈Br₂N₂
Ponto de Fusão: 278 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134590
Número CAS: 53721-12-3
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %