Print…
4-Nitrophenyl phosphate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455010100 455010500
ACRO455010100EA 112 EUR
ACRO455010100 ACRO455010500
4-Nitrophenyl phosphate 97%
4-Nitrophenyl phosphate
Fórmula: C₆H₆NO₆P
Ponto de ebulição: 458 °C
Ponto de Fusão: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 330-13-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %