Print…
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
453290010 453290050
ACRO453290010EA 82.5 EUR
ACRO453290010 ACRO453290050
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate
Fórmula: C₈H₈O₄·xH₂O
Ponto de Fusão: 152…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210536
Número CAS: 480-64-8
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %