Print…
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
452920050 452920010
ACRO452920050EA 218 EUR
ACRO452920050 ACRO452920010
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Fórmula: C₁₉H₁₅N₂P
Ponto de Fusão: 160…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038528
Número CAS: 73789-56-7
Encomendar
Appearance White to light yellow-orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %