Print…
Óxido de Estanho (IV) 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 270 EUR
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Óxido de Estanho (IV) 99%, puro
Óxido de Estanho (IV)
Fórmula: O₂Sn
Densidade: 6,95 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011244
Número CAS: 18282-10-5
Encomendar
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)