Print…
Etanolamina ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
451760010 451760025 451762500
ACRO451760010EA 67.1 EUR
ACRO451760010 ACRO451760025 ACRO451762500
Etanolamina ACS
Etanolamina
Fórmula: NH₂CH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 170 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 10,3 °C
Densidade: 1,012 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008183
Número CAS: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.30 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm