Print…
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
449980010 449980050
ACRO449980010EA 179 EUR
ACRO449980010 ACRO449980050
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₄ClN
Ponto de ebulição: 373 °C (760 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189742
Número CAS: 945717-09-9
Encomendar
Appearance White to light brown to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %