Print…
Sulfato de lítio, anidro para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
447550010 447552500
ACRO447550010EA 236 EUR
ACRO447550010 ACRO447552500
Sulfato de lítio, anidro para análise
Sulfato de lítio
Fórmula: Li₂O₄S
Peso Molecular: 109.95 g/mol
Ponto de ebulição: 1377
Ponto de Fusão: 859 °C
Densidade: 2.22 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011086
Número CAS: 10377-48-7
Merck Index: 12,05569
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %