Print…
Acetona, meetSpec_Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
447450010 447450250
ACRO447450010EA 30.7 EUR
ACRO447450010 ACRO447450250
Acetona, meetSpec_Ph.Eur.
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.79 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.3 %
Appearance of solution Clear colorless
Identification Passes test
Relative density 0.790 to 0.793
Residue after evaporation ≤50 ppm
Related substances ≤2 ppm (Benzene)
Acidity/alkalinity Passes test
Insoluble matter (in water) Passes test
Reducing substances Passes test