Print…
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiazole-4-carboxylic acid
443970010 443970050
ACRO443970010EA 62.5 EUR
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₂S
Ponto de Fusão: 195…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00623589
Número CAS: 3973-08-8
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %