Print…
Rifampicin 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 35.3 EUR
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicin 95%
Rifampicin
Fórmula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Ponto de Fusão: 183 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151389
Número CAS: 13292-46-1
Encomendar
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %