Tobramycin 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
455430010
455430050
455430250
ACRO455430010EA
51.7
EUR
ACRO455430010
ACRO455430050
ACRO455430250
Tobramycin 95+%
Tobramycin
Fórmula:
C₁₈H₃₇N₅O₉ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077885 Número CAS: 32986-56-4 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % |
Titration with HClO4 | ≥95.0 % (on dry substance) |