Print…
4-Bromo-o-toluic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050 443400250
ACRO443400050EA 65 EUR
ACRO443400050 ACRO443400250
4-Bromo-o-toluic acid 97%
4-Bromo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040905
Número CAS: 68837-59-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %