Print…
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% padrão analítico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
443150050 443150100 443150250
ACRO443150050EA 49.9 EUR
ACRO443150050 ACRO443150100 ACRO443150250
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% padrão analítico
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Fórmula: C₂H₅NaO₃S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007535
Número CAS: 19767-45-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 to 102 % (On dried substance)
Loss on drying ≤2 %