Print…
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
442590050 442590250
ACRO442590050EA 73.4 EUR
ACRO442590050 ACRO442590250
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Fórmula: C₁₄H₁₅N
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059317
Número CAS: 620-93-9
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %