Print…
Methyl hexanoate 99% padrão analítico para GC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
414420010 414420050
ACRO414420010EA 32.8 EUR
ACRO414420010 ACRO414420050
Methyl hexanoate 99% padrão analítico para GC
Methyl hexanoate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 151 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 0.884 g/cm³
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009510
Número CAS: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %