Print…
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455820010 455820050
ACRO455820010EA 49.6 EUR
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Fórmula: C₈H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009977
Número CAS: 19158-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %