Print…
Sulbactam
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sulbactam acid, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid 4,4-Dioxide
455350050 455350250
ACRO455350050EA 71.8 EUR
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Fórmula: C₈H₁₁NO₅S
Peso Molecular: 233.24 g/mol
Ponto de Fusão: 156 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00867005
Número CAS: 68373-14-8
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %