Print…
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
449680010 449680050
ACRO449680010EA 117 EUR
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₉ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173414
Número CAS: 77173-67-2
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %