Print…
(±)-γ-Hexalactone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
394170250 394171000 394175000
ACRO394170250EA 20.3 EUR
ACRO394170250 ACRO394171000 ACRO394175000
(±)-γ-Hexalactone 98%
(±)-γ-Hexalactone
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,023 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005401
Número CAS: 695-06-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %