Print…
Quartzo, lã grossa 9-30 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
393610100 393611000
ACRO393610100EA 33 EUR
ACRO393610100 ACRO393611000
Quartzo, lã grossa 9-30 µm
Quartzo
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1427
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00217788
Número CAS: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Coarse fibers