Hidróxido de cálcio 99.995%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Slaked lime, Calcium dihydroxide
385610050
385610250
ACRO385610050EA
64.4
EUR
ACRO385610050
ACRO385610250
Hidróxido de cálcio 99.995%
Hidróxido de cálcio
Fórmula:
Ca(OH)₂ Peso Molecular: 74.09 g/mol Ponto de ebulição: 2850 °C Ponto de Fusão: 580 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010901 Número CAS: 1305-62-0 Merck Index: 13,01675 |
Appearance | White Powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥54 % (Ca) |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |