Print…
Calcium iodate, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
318410025 318411000 318415000
ACRO318410025EA 326 EUR
ACRO318410025 ACRO318411000 ACRO318415000
Calcium iodate, puro
Calcium iodate
Fórmula: CaI₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036265
Número CAS: 7789-80-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Titration Iodometric ≥96 %