Print…
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl Pentafluorobenzoate
312260050 312260250
ACRO312260050EA 46.5 EUR
ACRO312260050 ACRO312260250
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Ponto de ebulição: 87…88 °C (20 mmHg)
Densidade: 1,53 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012172
Número CAS: 36629-42-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %