Print…
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: TMSS
293900010 293900050
ACRO293900010EA 34.3 EUR
ACRO293900010 ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Fórmula: C₁₂H₃₆Si₅
Peso Molecular: 320.842 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054859
Número CAS: 4098-98-0
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %