[2.2]-Paracyclophane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
291600010
291600250
291600050
ACRO291600010EA
24.1
EUR
ACRO291600010
ACRO291600250
ACRO291600050
[2.2]-Paracyclophane 99%
[2.2]-Paracyclophane
Fórmula:
C₁₆H₁₆ Ponto de Fusão: 285…288 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003707 Número CAS: 1633-22-3 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 285 to 288 °C |
HPLC | ≥98.5 % |