Print…
L-Dehydroascorbic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 140 EUR
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Fórmula: C₆H₆O₆
Ponto de Fusão: 228 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066467
Número CAS: 490-83-5
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)