Print…
Metildocosanoato 99% padrão analítico para GC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
226810010 226810050
ACRO226810010EA 53 EUR
ACRO226810010 ACRO226810050
Metildocosanoato 99% padrão analítico para GC
Metildocosanoato
Fórmula: C₂₃H₄₆O₂
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009347
Número CAS: 929-77-1
Encomendar
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %